Learn More
4,4'-Difluorbenzophenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473394 250 g 250 Gramm
11453394 10 g 10 Gramm
11463394 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473394 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10653.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 345-92-6 | C13H8F2O | 218.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 345-92-6
Summenformel C13H8F2O
Molekulargewicht (g/mol) 218.20
MDL-Nummer MFCD00000353
InChI-Schlüssel LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzophenone, bis 4-fluorophenyl methanone, bis 4-fluorophenyl-methanone, methanone, bis 4-fluorophenyl, p,p'-difluorobenzophenone, di-p-fluorophenyl ketone, bis p-fluorophenyl ketone, bis 4-fluorophenyl ketone, benzophenone, 4,4'-difluoro, unii-88bnc11b9c
PubChem CID 9582
IUPAC-Name Bis(4-fluorphenyl)methanon
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Difluorobenzophenone
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Siedepunkt 170°C to 172°C (10 mmHg)
Menge 250 g
Beilstein 516231
Formelmasse 218.2
Reinheit (%) ≥98%