Learn More
4,4'-Difluorbenzophenon, 99%
Artikelnummer. 10079052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10079052 5 g Glasflasche 5 Gramm
10226150 25 g Glasflasche 25 Gramm
10784841 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10079052 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 151790050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 345-92-6 | C13H8F2O | 218,20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 345-92-6
Summenformel C13H8F2O
Molekulargewicht (g/mol) 218.20
MDL-Nummer MFCD00000353
InChI-Schlüssel LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzophenone, bis 4-fluorophenyl methanone, bis 4-fluorophenyl-methanone, methanone, bis 4-fluorophenyl, p,p'-difluorobenzophenone, di-p-fluorophenyl ketone, bis p-fluorophenyl ketone, bis 4-fluorophenyl ketone, benzophenone, 4,4'-difluoro, unii-88bnc11b9c
PubChem CID 9582
IUPAC-Name Bis(4-fluorphenyl)methanon
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Difluorobenzophenone
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 106°C to 109°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 200°C
Verlust bei Trocknung 0.25% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (FC6H4)2CO
Menge 5 g
Formelmasse 218.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Difluorobenzophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke