Learn More
4,4'-Dihydroxybenzophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10132860 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10132860 5 g Glasflasche 5 Gramm
10579410 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10132860 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114920050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 611-99-4 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-99-4
Summenformel C13H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00002358
InChI-Schlüssel RXNYJUSEXLAVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dihydroxybenzophenone, bis 4-hydroxyphenyl methanone, hbp ketone, methanone, bis 4-hydroxyphenyl, bis 4-hydroxyphenyl ketone, 4,4'-dihydoxy-benzophenone, bis p-hydroxy benzophenone, p,p'-dihydroxybenzophenone, 4,4'-dihydroxydiphenyl ketone, benzophenone, 4,4'-dihydroxy
PubChem CID 69150
ChEBI CHEBI:34365
IUPAC-Name Bis(4-Hydroxyphenyl)methanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=C(C=C2)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4′-Dihydroxybenzophenone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 217°C to 222°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HOC6H4)2CO
Menge 5 g
Beilstein 08, 316
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in ether and ethanol
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Dihydroxybenzophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.