Learn More
4,4'-Dihydroxydiphenylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454320
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454320 1 g 1 Gramm
11464320 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454320 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11417.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 620-92-8 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
4,4'-Dihydroxydiphenylmethane, is also used as a bisphenol derivative with antioxidant activities. Bisphenol F has been reported to exhibit estrogen agonistic properties. Bisphenol F is used to make epoxy resins and coatings for various applications, such as lacquers, varnishes, liners, adhesives, plastics, water pipes, dental sealants, and food packaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dihydroxydiphenylmethan, wird auch als Bisphenolderivat mit antioxidativen Aktivitäten verwendet. Von Bisphenol F wurde berichtet, dass es östrogenagonistische Eigenschaften aufweist. Bisphenol F wird für die Herstellung von Epoxidharzen und -beschichtungen für verschiedene Anwendungen verwendet, z. B. für Lacke, Liner, Klebstoffe, Kunststoffe, Wasserleitungen, Zahnversiegelungen und Lebensmittelverpackungen.
Löslichkeit
Es ist löslich in Ethanol, Äther, Chloroform, Alkali; schwer löslich in DMSO, unlöslich in Kohlenstoff-Disulfid und Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 620-92-8
Summenformel C13H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.237
MDL-Nummer MFCD00002385
InChI-Schlüssel PXKLMJQFEQBVLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenediphenol, bis 4-hydroxyphenyl methane, 4,4'-dihydroxydiphenylmethane, phenol, 4,4'-methylenebis, p-p-hydroxybenzyl phenol, bis p-hydroxyphenyl methane, phenol, 4,4'-methylenedi, 4,4'-methylenebisphenol, p,p'-bis hydroxyphenyl methane, 4-4-hydroxyphenyl methyl phenol
PubChem CID 12111
ChEBI CHEBI:34575
IUPAC-Name 4-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane
Schmelzpunkt 159°C to 163°C
Menge 1 g
Beilstein 2049425
Löslichkeitsinformationen It is soluble in ethanol,ether,chloroform,alkali; slightly soluble in DMSO,insoluble in carbon disulfide and water.
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane