Learn More
4,4'-Dijodbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4,4?-diiodobiphenyl was coupled with (trimethylsilyl) acetylene via a Sonogashira-Hagihara reaction to afford the (trimethylsilyl)ethynyl derivative. 4,4?-diiodobipheny enhanced the expression of the luciferase gene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4,4′-Diiodbiphenyl wurde durch Sonogashira-Hagihara-Kupplung mit (Trimethylsilyl)acetylen zu (Trimethylsilyl)ethynylderivat. 4,4′-Diiodbiphenyl verbesserte die Expression des Luciferase-Gens.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol (sehr schwache Trübung).
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4'-Diiodobiphenyl |
| Schmelzpunkt | 205°C to 211°C |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3152 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot Toluene(very faint turbidity). |
| Formelmasse | 406 |
| Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- 4,4'-Diiodobiphenyl
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-Diiodobiphenyl