Learn More
4,4'-Diisopropylbiphenyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495666 5 g 5 Gramm
11485666 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495666 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20779.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18970-30-4 | C18H22 | 238.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18970-30-4
Summenformel C18H22
Molekulargewicht (g/mol) 238.37
MDL-Nummer MFCD00043533
InChI-Schlüssel NUEUMFZLNOCRCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diisopropylbiphenyl, 4,4'-diisopropyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-di-iso-propylbiphenyl, unii-wr8g413l6a, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis 1-methylethyl, 4,4-diisopropylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis-1-methylethyl, 1-propan-2-yl-4-4-propan-2-ylphenyl benzene, biphenyl, 4,4'-diisopropyl, pubchem17483
PubChem CID 519615
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Diisopropylbiphenyl
Schmelzpunkt 66°C
Menge 5 g
IUPAC-Name 1-Propan-2-yl-4-(4-propan-2-ylphenyl)benzol
Formelmasse 238.37
Reinheit (%) 97%