Learn More
4,4'-Dimethoxybenzophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10592561 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10592561 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10236070 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10592561 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161741000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-96-0 | C15H14O3 | 242.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-96-0
Summenformel Gehäuse C15H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
MDL-Nummer MFCD00008404
InChI-Schlüssel RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxybenzophenone, bis 4-methoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-methoxyphenyl, p,p'-dimethoxybenzophenone, dmbp, bis p-anisyl ketone, bis 4-anisyl ketone, bis p-methoxy benzophenone, benzophenone, 4,4'-dimethoxy, 1,1-di p-methoxyphenyl-ketone
PubChem CID 7032
IUPAC-Name bis(4-methoxyphenyl)methanon
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4′-Dimethoxybenzophenone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 141.0°C to 146.0°C
Farbe Beige bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3OC6H4)2CO
Menge 100 g
Beilstein 08, 317
Formelmasse 242.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Dimethoxybenzophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.