Learn More
4,4'-Dimethoxybenzophenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480343 25 g 25 Gramm
11490343 100 g 100 Gramm
11400353 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480343 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11466.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-96-0 | C15H14O3 | 242.27 g/mol
4,4'-Dimethoxybenzophenone is used in the organic synthesis. It also acts as a pharmaceutical intermediate. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Dimethoxybenzophenon wird in der organischen Synthese verwendet. Es dient auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser, löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-96-0
Summenformel Gehäuse C15H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
MDL-Nummer MFCD00008404
InChI-Schlüssel RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxybenzophenone, bis 4-methoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-methoxyphenyl, p,p'-dimethoxybenzophenone, dmbp, bis p-anisyl ketone, bis 4-anisyl ketone, bis p-methoxy benzophenone, benzophenone, 4,4'-dimethoxy, 1,1-di p-methoxyphenyl-ketone
PubChem CID 7032
IUPAC-Name bis(4-methoxyphenyl)methanon
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dimethoxybenzophenone
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Menge 25 g
Beilstein 1878026
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water,soluble in ethanol.
Formelmasse 242.27
Reinheit (%) ≥98%