Learn More
4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulfonyl chloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31110447
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31110447 10 g
31103900 5 g
31097120 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31110447 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12333510g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulfonyl chloride
CAS 56512-49-3
Summenformel C14H14ClN3O2S
MDL-Nummer MFCD00007444
Menge 10 g
SMILES O=S(C1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C=C1)(Cl)=O
Molekulargewicht (g/mol) 323.80
Reinheit (%) 98%