Learn More
4,4'-Diphenoxybenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11353047 25 g 25 Gramm
11333047 1 g 1 Gramm
11343047 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353047 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13419.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14984-21-5 | C25H18O3 | 366.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14984-21-5
Summenformel C25H18O3
Molekulargewicht (g/mol) 366.42
MDL-Nummer MFCD00077969
InChI-Schlüssel BSILAEQTGTZMIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diphenoxybenzophenone, bis 4-phenoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-phenoxyphenyl, unii-2l24ex5o0x, benzophenone, 4,4'-diphenoxy, di4-phenoxyphenyl ketone, zlchem 703, acmc-1br23, 4,4/'-diphenoxybenzophenone, 4,4'-bis phenoxy benzophenone
PubChem CID 84743
IUPAC-Name bis(4-phenoxyphenyl)methanon
SMILES O=C(C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Diphenoxybenzophenone
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Menge 25 g
Beilstein 2165449
Formelmasse 366.42
Reinheit (%) 98%