Learn More
4-(4-Fluorophenoxy)Benzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485257 25 g 25 Gramm
15495257 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32530.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 215589-24-5
Summenformel C13H8FNO
Molekulargewicht (g/mol) 213.211
MDL-Nummer MFCD01815090
InChI-Schlüssel NXVPHQNXBDDVCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorophenoxy benzonitrile, 4-4-fluorophenoxy benzenecarbonitrile, acmc-1chxs, 4-cyano-4'-fluorodiphenyl ether, benzonitrile,4-4-fluorophenoxy
PubChem CID 1490284
IUPAC-Name 4-(4-Fluorphenoxy)benzonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)OC2=CC=C(C=C2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Schmelzpunkt 67°C to 68°C
Menge 25 g
Formelmasse 213.21
Reinheit (%) 98%