Learn More
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)dianilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10247710 1 g Glasflasche 1 Gramm
10473015 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10247710
Marke: Thermo Scientific Acros 310990010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1095-78-9
Summenformel C15H12F6N2
Molekulargewicht (g/mol) 334.27
MDL-Nummer MFCD00039146
InChI-Schlüssel BEKFRNOZJSYWKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-bis 4-aminophenyl hexafluoropropane, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl dianiline, 4,4'-hexafluoroisopropylidene dianiline, 4-2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl aniline, benzenamine, 4,4'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis, acmc-1bon7, bekfrnozjsywkz-uhfffaoysa, 2,2-bis-4-aminophenyl hexafluoropropane, 4,4'-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2,2-diyl dianiline
PubChem CID 622236
IUPAC-Name 4-[2-(4-aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl]anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)N)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 195.0°C to 199.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3)2C(C6H4NH2)2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 334.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver