Learn More
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)dianilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10473015 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10473015 5 g Glasflasche 5 Gramm
10247710 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10473015 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 310990050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1095-78-9 | Molecular Formula: C15H12F6N2 | Molecular Weight: 334.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1095-78-9
Summenformel C15H12F6N2
Molekulargewicht (g/mol) 334.27
MDL-Nummer MFCD00039146
InChI-Schlüssel BEKFRNOZJSYWKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-bis 4-aminophenyl hexafluoropropane, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl dianiline, 4,4'-hexafluoroisopropylidene dianiline, 4-2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl aniline, benzenamine, 4,4'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis, acmc-1bon7, bekfrnozjsywkz-uhfffaoysa, 2,2-bis-4-aminophenyl hexafluoropropane, 4,4'-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2,2-diyl dianiline
PubChem CID 622236
IUPAC-Name 4-[2-(4-aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl]anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)N)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 195.0°C to 199.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3)2C(C6H4NH2)2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 334.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4''-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4''-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
RUO– Nur für Forschungszwecke