Learn More
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-Butanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407996
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11407996 100 g 100 Gramm
11497986 25 g 25 Gramm
11364709 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407996 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14064.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5471-51-2 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone is used in perfumery, in cosmetics, and as a food additive to impart a fruity odor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-Butanon wird in der Parfümerie, in Kosmetika und als Lebensmittelzusatzstoff verwendet, um einen fruchtigen Geruch zu erzeugen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5471-51-2
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00002394
InChI-Schlüssel NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
PubChem CID 21648
ChEBI CHEBI:68656
IUPAC-Name 4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-on
SMILES CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 100 g
Beilstein 776080
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%