Learn More
4-(4-Jodphenoxy)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10614785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10614785 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10194054 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10614785 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC52411DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 144808-72-0
Summenformel C11H13IO2
Molekulargewicht (g/mol) 304.127
MDL-Nummer MFCD09064966
InChI-Schlüssel PQUFKWFIWPZFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-iodophenoxy tetrahydropyran, 4-4-iodophenoxy oxane, 4-4-iodophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-iodophenoxy, acmc-20e5io
PubChem CID 24229524
IUPAC-Name 4-(4-iodphenoxy)oxan
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Iodophenoxy)tetrahydropyran
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 304.12
Reinheit (%) 97%