missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanat), 90 %, Isomergemisch, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4323330
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5124-30-1
C15H22N2O2
262.35
MFCD00015405
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
21202
CHEBI:53216
1-isocyanato-4-[(4-isocyanatocyclohexyl)methyl]cyclohexane
O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5124-30-1
C15H22N2O2
262.35
MFCD00015405
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
hydrogenated mdi, hylene w, bis 4-isocyanatocyclohexyl methane, 4,4'-diisocyanatodicyclohexylmethane, methylene bis 4-cyclohexylisocyanate, dicyclohexylmethane 4,4'-diisocyanate, dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate, methylene bis-4-cyclohexylisocyanate, nacconate h 12, cyclohexane, 1,1'-methylenebis 4-isocyanato
21202
CHEBI:53216
1-isocyanato-4-[(4-isocyanatocyclohexyl)methyl]cyclohexane
O=C=NC1CCC(CC2CCC(CC2)N=C=O)CC1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 19.0°C to 23.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0660g/mL
Siedepunkt 112°C to 114°C (1010.0 hPa)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589nm)
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.066
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone
Formelmasse 262.35
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'