Learn More
4-(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzoesäure-Hydrochloridhydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10173424
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10173424 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10482464 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10173424 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC60351CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 303134-03-4
Summenformel C13H19ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.757
MDL-Nummer MFCD09064999
InChI-Schlüssel KJZVHMAKWMCIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229616
IUPAC-Name 4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzoesäure;hydrochlorid
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 288.78
Reinheit (%) 95%