Learn More
{4-[(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)methyl]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10778645
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
884507-50-0
C14H22N2O
234.343
MFCD09064973
YQUWAYPNHCWYNU-UHFFFAOYSA-N
4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl methyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl methyl
24229552
[4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]phenyl]methanol
CN1CCCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)CO
884507-50-0
C14H22N2O
234.343
MFCD09064973
YQUWAYPNHCWYNU-UHFFFAOYSA-N
4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl methyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl methyl
24229552
[4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]phenyl]methanol
CN1CCCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)CO
Chemischer Name oder Material {4-[(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 234.34
Reinheit (%) 97%