Learn More
4-(-Methylphenyl)--thiosemicarbazid,4-methylphenyl)-3-thiosemicarbazid, 98+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11317666
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13278-67-6
C8H11N3S
181.257
MFCD00041302
IEAWRKQVDLFINI-UHFFFAOYSA-N
4-4-methylphenyl-3-thiosemicarbazide, n-p-tolyl hydrazinecarbothioamide, n-4-methylphenyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-4-methylphenyl thiourea, 1-amino-3-4-methylphenyl thiourea, n1-4-methylphenyl hydrazine-1-carbothioamide, hydrazino 4-methylphenyl amino methane-1-thione, acmc-20amvq, 4-p-tolylthiosemicarbazide, 4-p-tolylthiosemicarbazid
737132
1-Amino-3-(4-methylphenyl)thioharnstoff
CC1=CC=C(C=C1)NC(=S)NN
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
13278-67-6
C8H11N3S
181.257
MFCD00041302
IEAWRKQVDLFINI-UHFFFAOYSA-N
4-4-methylphenyl-3-thiosemicarbazide, n-p-tolyl hydrazinecarbothioamide, n-4-methylphenyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-4-methylphenyl thiourea, 1-amino-3-4-methylphenyl thiourea, n1-4-methylphenyl hydrazine-1-carbothioamide, hydrazino 4-methylphenyl amino methane-1-thione, acmc-20amvq, 4-p-tolylthiosemicarbazide, 4-p-tolylthiosemicarbazid
737132
1-Amino-3-(4-methylphenyl)thioharnstoff
CC1=CC=C(C=C1)NC(=S)NN
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Schmelzpunkt 135°C to 136°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 879741
Formelmasse 181.26
Reinheit (%) ≥98%