Learn More
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381293
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10381293 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10086252 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10634205 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10381293 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC45604CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 439691-80-2
Summenformel C13H18N2O
Molekulargewicht (g/mol) 218.3
InChI-Schlüssel DJJFKXUSAXIMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl-4-methylpiperazine, benzaldehyde,4-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 4-4-methylpiperazino methyl benzaldehyde, 4-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 4-4-methyl piperazin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
PubChem CID 7164651
IUPAC-Name 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyd
SMILES CN1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 218.3
Reinheit (%) 97%