Learn More
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoesäure-Dihydrochloridhemihydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10451513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10451513 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10330943 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10295754 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10451513 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45651CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 106261-49-8
Summenformel C13H20Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 307.215
InChI-Schlüssel ISHROKOWRJDOSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid dihydrochloride, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzoic acid dihydrochloride, 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl, 4-4-methylpiperazinomethyl benzoic acid dihydrochloride, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl-, dihydrochloride, zlchem 396, ksc909c2h, 4-4-methyl piperazino methyl benzoic acid 2hcl, 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid dih
PubChem CID 10335346
IUPAC-Name 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoesäure;dihydrochlorid
SMILES CN1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid dihydrochloride 0.5 hydrate
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 316.23
Reinheit (%) 95%