Learn More
{4-[-4Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10239822
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10239822
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC45609DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 622381-65-1
Summenformel C13H20N2O
Molekulargewicht (g/mol) 220.32
MDL-Nummer MFCD07772866
InChI-Schlüssel ADMFZWUKZBAYIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl phenyl methanol, 4-4-methylpiperazinyl methyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162037
SMILES CN1CCN(CC2=CC=C(CO)C=C2)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material {4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
IUPAC-Name [4-[(4Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]Methanol
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) 97%