Learn More
4-(4-Methylpiperazino)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10582812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10582812 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10079101 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10041524 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10582812 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC18701CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 86620-62-4
Summenformel C12H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.272
MDL-Nummer MFCD02682063
InChI-Schlüssel UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 4-4-methylpiperazino benzoic acid, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-benzoic acid, 4-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 4-4-methyl-piperazino benzoic acid, benzoic acid, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid, pubchem10481, ksc448o3p
PubChem CID 736532
IUPAC-Name 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoesäure
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methylpiperazino)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 97%