Learn More
4-(4-Morpholinylmethyl)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433457 250 mg 250 Milligramm
11471280 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26364.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62642-62-0 | Molecular Formula: C12H15NO3 | Molecular Weight: 221.256 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62642-62-0
Summenformel C12H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 221.256
MDL-Nummer MFCD01167722
InChI-Schlüssel QYBXZYYECZFQRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinomethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzoic acid, 4-4-morpholinemethyl benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl, timtec-bb sbb011465, cbmicro_000050, acmc-1b2v0, 4-morpholinomethylbenzoic acid
PubChem CID 703507
IUPAC-Name 4-(Morpholin-4-ylmethyl)Benzoesäure
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Morpholinylmethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 179°C to 183°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 221.26
Reinheit (%) 97%