Learn More
4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulfanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol), 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30947694
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30947694 100 mg
30944283 25 g
30941873 500 g
30932771 1 g
30935238 100 g
30937974 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30947694 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD149092100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulfanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol)
CAS 23288-49-5
Summenformel C31H48O2S2
MDL-Nummer MFCD00079281
Menge 100 mg
SMILES CC(SC1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C1)(SC2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2)C
Molekulargewicht (g/mol) 516.84
Reinheit (%) 98%