Learn More
4-(4-Pyridylmethyl)-1(2H)-phthalazinon, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(4-Pyridylmethyl)-1(2H)-phthalazinone |
Schmelzpunkt | 215°C to 217°C |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 237.26 |
Reinheit (%) | 96% |