Learn More
4-(5-(Bis(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoic acid hydrochloride, 99%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30956624
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30956624 100 mg
30949931 250 mg
30953239 5 g
30950662 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30956624 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD115311100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(5-(Bis(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoic acid hydrochloride
CAS 3543-75-7
Summenformel C16H22Cl3N3O2
MDL-Nummer MFCD01658758
Menge 100 mg
SMILES Cl.CN1C(CCCC(O)=O)=NC2=C1C=CC(=C2)N(CCCl)CCCl
Molekulargewicht (g/mol) 394.72
Reinheit (%) 99%