Learn More
4,5-Bis(diphenylphosphin)-9,9-dimethylxanthen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028832
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11336699 1 g 1 Gramm
11346699 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11336699
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26241.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 161265-03-8 | C39H32OP2 | 578.63 g/mol
4,5-Bis(diphenylphosphin)-9,9-dimethylxanthen wird als zweizähniger Ligand bei der Hydroformylierung von Alkenen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthen wird als Bidentatligand verwendet und findet Anwendung bei der Hydroformylierung von Alkenen.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 161265-03-8
Summenformel C39H32OP2
Molekulargewicht (g/mol) 578.63
MDL-Nummer MFCD00233866
InChI-Schlüssel CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene, unii-nmu72mog9b, nmu72mog9b, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphane, 5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl-diphenylphosphane, 4,5-bis-diphenylphosphanyl-9,9-dimethyl-9h-xanthene
PubChem CID 636044
IUPAC-Name (5-Diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)-diphenylphosphan
SMILES CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Schmelzpunkt 224°C to 228°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 578.62
Reinheit (%) 97%