missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Dibromveratrol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11301477
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11301477

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01999.09

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 37895-73-1 | C8H8Br2O2 | 295.958 g/mol

4,5-Dibromoveratrole is used as chemical intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4,5-Dibromveratrol wird als chemisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 37895-73-1
Summenformel C8H8Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 295.958
MDL-Nummer MFCD00014894
InChI-Schlüssel ZYCLQXMMFJREPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dibromoveratrole, 4,5-dibromoveratrol, benzene, 1,2-dibromo-4,5-dimethoxy, acmc-1aeu5, amth147, 1.2-dibromo-4.5-dimethoxy-benzene, 1,2-bis bromanyl-4,5-dimethoxy-benzene
PubChem CID 2758033
IUPAC-Name 1,2-dibrom-4,5-dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1OC)Br)Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,5-Dibromoveratrole
Schmelzpunkt 90°C to 92°C
Menge 10 g
Beilstein 1953148
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 295.96
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt