Learn More
4,5-Didehydro-Brimonidin, TRC
Artikelnummer. 30133752
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133752 250 mg 250 Milligramm
30133693 1 g 1 Gramm
18050350 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30133752 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB687180250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151110-15-5
Summenformel C11 H8 Br N5
Molekulargewicht (g/mol) 290.1187
Synonym 5-Bromo-N-1H-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine, Brimonidine EP Impurity F
IUPAC-Name 5-Brom-N-(1H-Imidazol-2-yl)Quinoxalin-6-Amin
SMILES Brc1c(Nc2ncc[nH]2)ccc3nccnc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Didehydro Brimonidine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H8BrN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-6H,(H2,15,16,17)
Formelmasse 288.9963
Reinheit (%) >95%