Learn More
4,5-Difluor-2-Hydroxybenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11326529 1 g 1 Gramm
15493417 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11326529 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26155.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 186590-36-3 | Molecular Formula: C7H3F2NO | Molecular Weight: 155.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4,5-Difluor-2-hydroxybenzonitril-Kristalle wurden als praktisches Mittel für die Monitoring, Bildgebung und andere Zwecke verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 186590-36-3
Summenformel C7H3F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 155.10
MDL-Nummer MFCD08275287
InChI-Schlüssel ROLMZTIHUMKEAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoro-2-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile, 4,5-difluoro-2-hydroxy, acmc-1c7c6, 2-cyano-4,5-difluorophenol, 4,5-difluoro-2-hydroxybenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4,5-difluoro-2-hydroxy-9ci
PubChem CID 23148985
IUPAC-Name 4,5-difluoro-2-hydroxybenzonitrile
SMILES OC1=CC(F)=C(F)C=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 161°C to 163°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 155.1
Reinheit (%) 99%