Learn More
4,5-Difluor-2-methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444167
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15444167 5 g 5 Gramm
15434167 1 g 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15444167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31575.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017779-71-3
Summenformel C7H7F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.14
MDL-Nummer MFCD09832387
InChI-Schlüssel JGCKFBTYRYSVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoro-2-methoxy-phenylamine, 4,5-difluoro-2-methoxybenzenamine, 4,5-difluoro-2-methoxyphenylamine, 4,5-difluoro-2-methoxyaniline, jrd
PubChem CID 20111960
IUPAC-Name 4,5-difluor-2-methoxyanilin
SMILES COC1=CC(F)=C(F)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Brechungsindex 1.5185
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 159.14
Reinheit (%) 97%