Learn More
4,5-Difluor-2-Methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11356719 1 g 1 Gramm
11366719 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356719 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26253.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 425702-18-7
Summenformel C8H6F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.13
MDL-Nummer MFCD06660196
InChI-Schlüssel GMFHKGUQWAQEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20ams0, 4,5-difluoro-2-methoxybenzoicacid, 4,5-difluoro-2-methoxy-benzoic acid
PubChem CID 12040835
IUPAC-Name 4,5-difluor-2-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(F)=C(F)C=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Menge 1 g
Formelmasse 188.13
Reinheit (%) 97%