Learn More
4,5-Difluor-2-Methylanilin, 99 %
Artikelnummer. 11362149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362149 1 g -
15493407 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11362149 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26142.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 875664-57-6
Summenformel C7H7F2N
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
MDL-Nummer MFCD08062378
InChI-Schlüssel HKAMTWLPOCYTMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoro-2-methylbenzenamine, 2-amino-4,5-difluorotoluene, 4,5-difluoro-o-toluidine, 2-amino-4,5-difluoro-toluene, 4,5-difluoro-2-methylphenyl amine
PubChem CID 18727725
IUPAC-Name 4,5-difluor-2-methylanilin
SMILES CC1=CC(F)=C(F)C=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Difluoro-2-methylaniline
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 99%