Learn More
4,5-Difluormandelsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10234524 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10234524 5 g Glasflasche 5 Gramm
10402704 1 g Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10234524
Marke: Thermo Scientific Acros 398450050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 83506-93-8
Summenformel C7H5F2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.12
MDL-Nummer MFCD00077509
InChI-Schlüssel DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoroanthranilic acid, 2-amino-4,5-difluoro-benzoic acid, buttpark 49\07-41, benzoicacid, 2-amino-4,5-difluoro, benzoic acid, 2-amino-4,5-difluoro, pubchem4675, 2-amino-4,5-difluoro, 4,5-difluoroantranilic acid, ksc448a3l, 4,5-difluoro anthranilic acid
PubChem CID 735965
IUPAC-Name 2-Amino-4,5-Difluorbenzoesäure
SMILES NC1=CC(F)=C(F)C=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 5-Difluoroanthranilic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 181.0°C to 183.0°C
Farbe Farblos bis strohgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2C6H2(NH2)COOH
Menge 5 g
Formelmasse 173.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Difluoroanthranilic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.