missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4',5-Dihydroxyflavon, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7030111
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6665-67-4
C15H10O4
254.241
MFCD00017691
OKRNDQLCMXUCGG-UHFFFAOYSA-N
4',5-dihydroxyflavone, 5,4'-dihydroxyflavone, 5-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 5-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 5,4-dihydroxyflavone, 4h-1-benzoicpyran-4-one, 5-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl, 4,5-dihydroxyflavone, 4h-1-benzopyran-4-one, 5-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl
165521
5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C=C(O2)C3=CC=C(C=C3)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
6665-67-4
C15H10O4
254.241
MFCD00017691
OKRNDQLCMXUCGG-UHFFFAOYSA-N
4',5-dihydroxyflavone, 5,4'-dihydroxyflavone, 5-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 5-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl chromen-4-one, 5,4-dihydroxyflavone, 4h-1-benzoicpyran-4-one, 5-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl, 4,5-dihydroxyflavone, 4h-1-benzopyran-4-one, 5-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl
165521
5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C=C(O2)C3=CC=C(C=C3)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4',5-Dihydroxyflavone
Menge 1 g
Formelmasse 254.24
Reinheit (%) 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'