Learn More
4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure Dinatriumsalz-Dihydrat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16677012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16677012 1 kg 1 Kilogramm
16687012 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16677012 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 378100010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5808-22-0 | C10H10Na2O10S2 | 400.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5808-22-0
Summenformel C10H10Na2O10S2
Molekulargewicht (g/mol) 400.28
MDL-Nummer MFCD00150612
InChI-Schlüssel QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, disodium salt dihydrate; Chromotropic acid, disodium salt dihydrate
IUPAC-Name 4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonat
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Spezifikation
Alpha-Vektor DIHYDROXYNAPHTHALENEDISULFONICACID 021
Chemischer Name oder Material 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Konform
Prozentgehaltsbereich ≥ 88 % (Titrationssäure)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen soluble aq. soln.
Formelmasse 400.28
Physikalische Form Pulver oder Kristalle