missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30988525
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30988525 100 mg
30986620 1 g
30974086 5 g
30981897 25 g
30977230 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30988525 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD109884100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate
CAS 42855-00-5
Summenformel C10H10ClNO6
MDL-Nummer MFCD00143507
Menge 100 mg
SMILES O=C(Cl)OCC1=CC(OC)=C(OC)C=C1[N+]([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 275.64
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.