Learn More
4,5-Dimethoxy-2-Nitrobenzylchloroformin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478999
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478999 250 mg 250 Milligramm
15468999 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478999 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14167.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42855-00-5 | C10H10ClNO6 | 275.641 g/mol
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate is used as a reagent for protection of amines, for use in N-protection of bases in nucleotide synthesis, photochemical protecting groups in organic synthesis. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,5-Dimethoxy-2 -Nitrobenzylchloroformat wird als Reagenz zum Schutz von Aminen, für den N-Schutz von Basen in der Nukleotid-Synthese, photochemische Schutzgruppen in der organischen Synthese verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Aceton. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Licht, Wasser/Feuchtigkeit, Hitze, Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42855-00-5
Summenformel C10H10ClNO6
Molekulargewicht (g/mol) 275.641
MDL-Nummer MFCD00143507
InChI-Schlüssel RWWPKIOWBQFXEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate, nvoc-cl, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate, 6-nitroveratryl chloroformate, nitroveratryl oxy chlorocarbamate, 6-nitroveratryloxycarbonyl chloride, carbonochloridic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl ester, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl chloroformate, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl carbonochloridate, nvoc chloride
PubChem CID 3084878
IUPAC-Name (4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)methylcarbonochloridat
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)COC(=O)Cl)[N+](=O)[O-])OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
Schmelzpunkt ∼120°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2389168
Formelmasse 275.64
Reinheit (%) 97%