Learn More
4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453128 1 g -
11463128 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18884.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 73357-18-3 | C10H11NO6 | 241.199 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73357-18-3
Summenformel C10H11NO6
Molekulargewicht (g/mol) 241.199
MDL-Nummer MFCD00118466
InChI-Schlüssel WJPMJFUEMVXUCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenylacetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-phenyl-acetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, maybridge1_002500, acmc-1bm2u, cbmicro_008990, cambridge id 5234450
PubChem CID 270941
IUPAC-Name 2-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)essigsäure
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CC(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetic acid
Schmelzpunkt 206°C to 208°C
Menge 1 g
Formelmasse 241.2
Reinheit (%) 97%