Learn More
4,5-Dimethoxy-2-Nitrophenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455507 250 mg 250 Milligramm
15445507 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15455507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32747.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 17354-04-0 | C10H10N2O4 | 222.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17354-04-0
Summenformel C10H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.20
MDL-Nummer MFCD00033967
InChI-Schlüssel PKDJSFDIQCAPSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetonitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetonitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile,4,5-dimethoxy-2-nitro, benzeneacetonitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitro, acmc-1bvbg, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl cyanide, 2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl ethanenitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitro-phenyl-acetonitrile
PubChem CID 222992
IUPAC-Name 2-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acetonitril
SMILES COC1=CC(CC#N)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Spécification
Chemischer Name oder Material 4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 222.2
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.