Learn More
4,5-Dimethoxy-o-Phenylendiamin-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358366
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11358366 250 mg 250 Milligramm
11338366 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11358366
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15626.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 131076-14-7 | C8H14Cl2N2O2 | 241.11 g/mol
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride is used to prepare highly fluorescent benzimidazole derivatives by reacting with aldehydes. It is used for the detection of aromatic aldehydes and 2,2'-dithiobis(1-aminonaphthalene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,5-Dimethoxy-o-phenylendiamin-dihydrochlorid wird bei der Herstellung von stark fluoreszierenden Benzimidazol-Derivaten verwendet, indem es mit Aldehyden reagiert. Es dient zum Nachweis aromatischer Aldehyde und 2,2′-Dithiobis(1-aminonaphthalin).
Löslichkeit
Löslich in warmem Methanol, Dimethylsulfoxid und Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131076-14-7
Summenformel C8H14Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 241.11
MDL-Nummer MFCD00190674
InChI-Schlüssel ORAAOAMEUMZGGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4,5-dimethoxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, 4,5-dimethoxy-, dihydrochloride, 4,5-dimethoxybenzene-1,2-bis aminium dichloride, acmc-1c0pe, 4,5-diaminoveratrol-dihydrochlorid, 4,5-dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-diamino-4,5-dimethoxybenzene hydrochloride, 4,5-dimethoxy-benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 1,2-diamino-4,5-dimethoxybenzene, dihydrochloride
PubChem CID 13000219
SMILES Cl.Cl.COC1=C(OC)C=C(N)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Schmelzpunkt ∽265°C (decomposition)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3714004
Löslichkeitsinformationen Soluble in warm methanol,dimethyl sulfoxide and water.
IUPAC-Name 4,5-dimethoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride
Formelmasse 241.12
Reinheit (%) 98%