Learn More
4-(5-Methyl-1,3,4-Oxadiazol-2-yl)Benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10636894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10636894 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10377394 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10636894 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC61713CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 946409-19-4
Summenformel C10H11N3O
Molekulargewicht (g/mol) 189.218
MDL-Nummer MFCD11109325
InChI-Schlüssel SBNUQIHHPTZLSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzylamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, 1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methylamine, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl-benzenemethanamine
PubChem CID 33589501
IUPAC-Name [4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methanamin
SMILES CC1=NN=C(O1)C2=CC=C(C=C2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(5-Methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 189.22
Reinheit (%) 97%