Learn More
4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403667
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15403667 250 mg 250 Milligramm
11302429 1 g 1 Gramm
11312429 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15403667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27330.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 261733-18-0 | C36H27NOP2 | 551.57 g/mol
4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs, fine chemicals, medical and material synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazin wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika, Agrochemikalien, Farbstoffen, Feinchemikalien, Medizin- und Materialsynthesen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261733-18-0
Summenformel C36H27NOP2
Molekulargewicht (g/mol) 551.57
MDL-Nummer MFCD03788937
InChI-Schlüssel HSWZLYXRAOXOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-bis diphenylphosphino phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino-10h-phenoxazine, nixantphos, 10h-phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino, 4,6-bis diphenylphosphanyl-10h-phenoxazine, nixanthphos, n-xantphos, acmc-209gp1, bis diphenylphosphino phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino-phenoxazine
PubChem CID 3255346
IUPAC-Name (6-diphenylphosphanyl-10H-phenoxazin-4-yl)-diphenylphosphan
SMILES N1C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine
Schmelzpunkt 251°C to 254°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 551.55
Reinheit (%) ≥98%