Learn More
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143624
Ansicht ändern
Click to view available options
Braunglasflasche, 250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10143624 Braunglasflasche, 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10143624 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62714CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline
CAS 915707-63-0
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H11N3O
MDL-Nummer MFCD09702409
Menge 250 mg
Synonym 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy aniline, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy aniline, 2-4-aminophenoxy-6-methylpyrazine, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenylamine, benzenamine,4-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
InChI-Schlüssel OZPUGVATAOJVLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)N
IUPAC-Name 4-(6-Methylpyrazin-2-yl)oxyanilin
Molekulargewicht (g/mol) 201.229
PubChem CID 24229694
Formelmasse 201.23
Reinheit (%) 97%