Learn More
4-(7-Chlor-4-Chinolinylamino)-2-(Diethylaminomethyl)Phenoldihydrochlorid-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435805 25 g 25 Gramm
15425805 5 g 5 Gramm
15445805 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15435805 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64326.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6398-98-7 | C20H28Cl3N3O3 | 464.812 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Ein Antimalaria-Chinolinderivat, das als Histamin-N-Methyltransferase-Inhibitor wirkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6398-98-7
Summenformel C20H28Cl3N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 464.812
MDL-Nummer MFCD00078857
InChI-Schlüssel YVNAYSHNIILOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym amodiaquin dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hcl, amodiaquine hydrochloride, amodiaquine dihydrochloride dihydrate, unii-k6pw2s574l, 4-7-chloroquinolin-4-yl amino-2-diethylamino methyl phenol dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hydrochloride usp, cam-aq 1
PubChem CID 64646
ChEBI CHEBI:50652
IUPAC-Name 4-[(7-chlorquinolin-4-yl)amino]-2-(diethylaminomethyl)phenol;dihydrat;dihydrochlorid
SMILES CCN(CC)CC1=C(C=CC(=C1)NC2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)O.O.O.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(7-Chloro-4-quinolinylamino)-2-(diethylaminomethyl)phenol dihydrochloride dihydrate
Farbe Gelb
Menge 25 g
Merck Index 14,572
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO or methanol
Formelmasse 464.82 (392.33 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver