Learn More
4-(7-Chlor-4-Chinolinylamino)-2-(Diethylaminomethyl)Phenoldihydrochlorid-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042913
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15425805
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64326.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6398-98-7 | C20H28Cl3N3O3 | 464.812 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Ein Antimalaria-Chinolinderivat, das als Histamin-N-Methyltransferase-Inhibitor wirkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6398-98-7
Summenformel C20H28Cl3N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 464.812
MDL-Nummer MFCD00078857
InChI-Schlüssel YVNAYSHNIILOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym amodiaquin dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hcl, amodiaquine hydrochloride, amodiaquine dihydrochloride dihydrate, unii-k6pw2s574l, 4-7-chloroquinolin-4-yl amino-2-diethylamino methyl phenol dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hydrochloride usp, cam-aq 1
PubChem CID 64646
ChEBI CHEBI:50652
IUPAC-Name 4-[(7-chlorquinolin-4-yl)amino]-2-(diethylaminomethyl)phenol;dihydrat;dihydrochlorid
SMILES CCN(CC)CC1=C(C=CC(=C1)NC2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)O.O.O.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(7-Chloro-4-quinolinylamino)-2-(diethylaminomethyl)phenol dihydrochloride dihydrate
Farbe Gelb
Menge 5 g
Merck Index 14,572
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO or methanol
Formelmasse 464.82 (392.33 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver