Learn More
4',7-Dimethoxyisoflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11343277
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 g
Unit Size:
100 Milligramm
2 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11343277 100 mg 100 Milligramm
11323277 500 mg 500 Milligramm
11333277 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11343277 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13838.MC
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1157-39-7 | C17H14O4 | 282.295 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1157-39-7
Summenformel C17H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 282.295
MDL-Nummer MFCD00075889
InChI-Schlüssel LPNBCGIVZXHHHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',7-dimethoxyisoflavone, 7,4'-dimethoxyisoflavone, 7-methoxy-3-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 7,4'-di-o-methyldaidzein, unii-f5547dw3co, 7-methoxy-3-4-methoxyphenyl chromen-4-one, daidzein dimethyl ether, spectrum_000697, specplus_000113, spectrum2_000185
PubChem CID 136419
IUPAC-Name 7-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-on
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material 4',7-Dimethoxyisoflavone
Schmelzpunkt 161°C to 163°C
Menge 100 mg
Beilstein 265550
Formelmasse 282.3
Reinheit (%) 97%