Learn More
4',7-Dimethoxyisoflavone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491678
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491678 5 mg 5 Milligramm
16409268 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491678 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN2145
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 4',7-Dimethoxyisoflavone is isolated from the leaves of Albizzia lebbeck, which shows antifungal activity.
4',7-Dimethoxyisoflavone is isolated from the leaves of Albizzia lebbeck, which shows antifungal activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4',7-Dimethoxyisoflavone
Physikalische Form Solid
CAS 1157-39-7
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H14O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Dimethoxydaidzein
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (177.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=COC3=CC(OC)=CC=C13
Molekulargewicht (g/mol) 282.29
Formelmasse 282.29
Reinheit (%) 98.71%
Güte Research