missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,7-Dimethyl-1,10-phenanthrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7023832
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3248-05-3
C14H12N2
208.26
MFCD00004979
JIVLDFFWTQYGSR-UHFFFAOYSA-N
4,7-dimethyl-o-phenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-dimethyl, 4,7-dimethyl-1,10 phenanthroline, 4,7-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-1cjn6, bis 5-chlorophenyl acetic acid, 4,7-dimethyl-1,9-phenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-dimethyl-, hydrate
72792
4,7-Dimethyl-1,10-Phenanthrolin
CC1=C2C=CC3=C(C=CN=C3C2=NC=C1)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3248-05-3
C14H12N2
208.26
MFCD00004979
JIVLDFFWTQYGSR-UHFFFAOYSA-N
4,7-dimethyl-o-phenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-dimethyl, 4,7-dimethyl-1,10 phenanthroline, 4,7-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-1cjn6, bis 5-chlorophenyl acetic acid, 4,7-dimethyl-1,9-phenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-dimethyl-, hydrate
72792
4,7-Dimethyl-1,10-Phenanthrolin
CC1=C2C=CC3=C(C=CN=C3C2=NC=C1)C

4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline acts as an intermediate in synthetic chemistry and dyestuff field. It is also used as an organic bidentate ligand and form complexes with metal for detection. Further, it plays an important role in colorimetric sensors, coordination polymer, ionochromism and luminescence.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroplin wirkt als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie und im Bereich der Farbstoffe. Es wird auch als organischer Bidentat-Ligand engesetzt und bildet Metallkomplexe zu Nachweiszwecken. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei kolorimetrischen Sensoren, Koordinationspolymer, Ionochromie und Lumineszenz.

Löslichkeit
Löslich in Benzol und Alkohol. Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Schmelzpunkt 193°C to 195°C
Menge 0.25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene and alcohol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'